Learn More
Calciumstearat, technisch, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 145°C |
| CAS | 1592-23-0 |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 500 g |
| Summenformel | C36H70CaO4 |
| MDL-Nummer | 36390 |
| InChI-Schlüssel | CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Ca++].CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O |
| IUPAC-Name | Calcium-Dioctadecanoat |
| Mehr anzeigen |