Learn More
Calciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml in H2O , VHG™
Artikelnummer. 17979824
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17979824 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17979824 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGICAW1K100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Calciumstandard: Ca+2 @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium
CAS 7440-70-2
Verfahren Ionenchromatographie
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Calcium
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Ca
Konzentration 1.000 μg/ml
Synonym Ca
InChI-Formel InChI=1S/Ca
SMILES [Ca]
IUPAC-Name Calcium
Solvent or Matrix Wasser
Molekulargewicht (g/mol) 40.078
Menge 100 mL
Formelmasse 39,963 g/mol