Learn More
Calciumsilizid, tech. Ca ≈ 30 %, kann bis zu 5 % Fe enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11376978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11376978 500 g 500 Gramm
11386978 10 g 10 Gramm
11366978 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376978 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014676.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12013-56-8 | CaSi2 | 96.248 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12013-56-8
Summenformel CaSi2
Molekulargewicht (g/mol) 96.248
MDL-Nummer MFCD00015977
InChI-Schlüssel XXCKHUMTXOCLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym calciumdisilicid, ? 1-silylcalcio-? 1-silanylidyne
PubChem CID 13848147
IUPAC-Name Calcium;silicium(1-)
SMILES [Si-].[Si-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium silicide
Schmelzpunkt ∼1000°C
Farbe Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.5 g/mL
UN-Nummer UN1405
Löslichkeitsinformationen Insoluble in cold water, decomposes in hot water
Formelmasse 96.25
Güte Technisch
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ca ≈30%, may contain up to 5% Fe