Learn More
Calciumsilikat, weißes Pulver, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11473820
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473820 500 g 500 Gramm
11453820 100 g 100 Gramm
11463820 2 kg 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473820 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 089741.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung in Keramika, Farbverlängerer, in der Chromatographie
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-39-0
Summenformel CaO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00015979
InChI-Schlüssel OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
IUPAC-Name Calcium;dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium silicate
Schmelzpunkt 1540°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 116.16
Güte Reagenz
Dichte 2.905