Learn More
Calciumsilikat, Meta, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398737
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11398737 500 g 500 Gramm
11308747 25 g 25 Gramm
15161995 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398737 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035843.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-39-0
Summenformel CaO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00015979
InChI-Schlüssel OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
IUPAC-Name Calcium;dioxido(oxo)silan
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium silicate
Schmelzpunkt 1540°C
Namenshinweis meta
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 116.16
Geruch Odorless
Aussehen White powder
Dichte 2.905