Learn More
Calcium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ca 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
105.00 CHF - 397.00 CHF
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00085314
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11332338
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014407.AD
50 mL
105.00 CHF
50 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11342338
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014407.AE
100 mL
171.00 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11410440
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
014407.AP
500 mL
397.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD00085314
Spezifikation
Calcium plasma standard solution
Flüssig
MFCD00085314
Specpure™
Ca 10000μg/mL
CaCO3 in 5% HNO3
UN3264
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
P234-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
Gehäuse H290-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Calcium, Plasma-Standardlösung, Specpure™, Ca 10,000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals