Learn More
Calciumphosphat tribasic, Pulver NF, FCC, Macron Fine Chemicals™
Description
- Erfüllt die Anforderungen von F.C.C. Anforderungen
- GMP-hergestelltes Produkt
- Erfüllt N.F. Anforderungen
- Nach Lebensmittel-GMP hergestelltes Produkt
- ACHTUNG: Für die Herstellung, Verarbeitung oder Verpackung.
- Pharmazeutische Chemikalien in großen Mengen
- Lebensmittelchemikalien in großen Mengen
- Keine Lösungsmittel der Klasse 1,2,3 oder andere Lösungsmittel werden bei der Herstellung oder Aufreinigung des Produkts verwendet oder produziert.
- Metallrückstände: Bei der Herstellung dieses Materials werden keine Metallkatalysatoren oder Metallreagenzien
gemäß EMA-Richtlinie EMEA/CHMP/SWP/4446/2000 verwendet.
Specifications
Specifications
| CAS | 1306-06-5 |
| Menge | 500 g |
| Prozentgehaltsbereich | 34,0 bis 40,0 % |
| Summenformel | Ca5HO13P3 |
| MDL-Nummer | MFCD00010904 |
| InChI-Schlüssel | XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D |
| SMILES | [OH-].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
| IUPAC-Name | Pentacalcium-Hydroxid-Triphosphat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 502.31 |
| Identifizierung | Test bestanden |
| Show More |