Learn More
Phosphate de calcium (pyro), 96 % min., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11413840
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11413840
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089836.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7790-76-3 | Ca2O7P2 | 254.10 g/mol
Calcium phosphate is used in the production of phosphoric acid and fertilizers. It is used in baking as the acid in a leavening agent. It is also used in cheese products. This compound has also been used in gene transfection of cells. It is also being used in the development of contrast agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7790-76-3
Formule moléculaire Ca2O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 254.10
Numéro MDL MFCD00015983
Clé InChI JUNWLZAGQLJVLR-UHFFFAOYSA-J
Synonyme calcium pyrophosphate, calcium diphosphate, dicalcium diphosphate, unii-x69nu20d19, dicalcium pyrophosphate, alpha-calcium pyrophosphate, calcium phosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt, calcium pyrophosphate ca2p2o7, diphosphoric acid, calcium salt 1:2
CID PubChem 24632
ChEBI CHEBI:32598
Nom IUPAC dicalcique;phosphate de phosphonato
SMILES [Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium phosphate (pyro)
Point de fusion 1230°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Informations sur la solubilité Soluble in hydrochloric acid and nitric acid. Insoluble in water.
Poids de la formule 254.1
Pourcentage de pureté ≥96%
Odeur Odorless
Densité 3.09 g/mL