Learn More
Calciumphosphat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15597904 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 15597904
Marke: Avantor J.T.Baker 143005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumphosphat
CAS 7757-93-9
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Summenformel CaHO4P
MDL-Nummer MFCD00010909
Synonym Calciumhydrogenphosphat, Calciumphosphat, dibasisch, Dibasisches Calciumphosphat, Monocalciumsäurephosphat, Phosphorsäure, Calciumsalz 1:1, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
InChI-Schlüssel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Calcium;hydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 136.06
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
Formelmasse 136.06
Güte BAKER ANALYZED™ Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.30 kg