Learn More
Calcium Phosphate, Honeywell™
Artikelnummer. 15661940 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15661940 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15661940 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 212181KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Phosphate
CAS 7758-87-4
Menge 1 kg
Summenformel Ca3O8P2
MDL-Nummer MFCD00015984
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 310.174
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
Formelmasse 310.18g/mol
Reinheit (%) ≥96% (calc. as Ca3(PO4)2)
Güte purum p. a