Learn More
Calciumphosphat dibasisch, Puriss p.a., >98,5 % (KT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16615763 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
:
25 kg
Artikelnummer. 16615763
Marke: Honeywell Fluka 2117725KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate dibasic
CAS 7757-93-9
Farbe Weiß
CAS Max. % 1
Menge 25 kg
Summenformel CaHO4P
Strukturformel CaHPO4
Synonym Calcium hydrogen phosphate
InChI-Schlüssel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
IUPAC-Name Calciumhydrogenphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 136.06
Güte ACS