Learn More
Calciumphosphat dibasisch, puriss p.a., >98.5 % (KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15611940 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15611940
Marke: Honeywell-Fluka 2117750G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., wasserfrei, > 98.5 % (KT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-93-9
Summenformel CaHO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.06
MDL-Nummer MFCD00010909
InChI-Schlüssel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumhydrogenphosphat, Calciumphosphat, dibasisch, Dibasisches Calciumphosphat, Monocalciumsäurephosphat, Phosphorsäure, Calciumsalz 1:1, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC-Name Calcium;hydrogenphosphat
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumphosphat, dibasisch
Schmelzpunkt ≥450 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhydrisch
Menge 50 g
Strukturformel CaHPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 136.06 mol
Reinheit (%) >98.5 % (KT)
Güte Puriss. p.a.
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver