Learn More
Calciumphosphat, dibasisch, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11492401 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 11492401
Marke: MP Biomedicals 0219380491
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-93-9
Summenformel CaHO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.06
MDL-Nummer MFCD00010909
InChI-Schlüssel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumhydrogenphosphat, Calciumphosphat, dibasisch, Dibasisches Calciumphosphat, Monocalciumsäurephosphat, Phosphorsäure, Calciumsalz 1:1, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC-Name Calciumhydrogenphosphat
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumphosphat, dibasisch
Menge 1 kg
Formelmasse 136.1