Learn More
Calciumphosphat, dibasisch, Dihydrat, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330584 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10330584
Marke: Thermo Scientific 389830050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7789-77-7 | CaHO42H2O | 172.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-77-7
Summenformel CaHO42H2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.09
MDL-Nummer MFCD00149621
InChI-Schlüssel XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogenphosphate dihydrate, calcium hydrogen phosphate dihydrate, unii-o7tsz97gep, calcium monohydrogen phosphate dihydrate, o7tsz97gep, calcium phosphate dibasic dihydrate, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
IUPAC-Name Calcium; Hydrogenphosphat; Dihydrat
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 105% (on dried substance) (Complexometry)
Strukturformel CaHPO4·2H2O
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.2g/L (25°C)
Formelmasse 172.09
Reinheit (%) ≥98%
Güte Extrarein
Identifizierung Calcium: positive, Phosphate: positive
Glühverlust 24.5% to 26.5% (800°C)
Verpackung Kunststofftrommel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium phosphate, dibasic dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.