Learn More
Calciumphosphat, dibasisch,98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12675027 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 12675027
Marke: Thermo Scientific Acros 446430500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7757-93-9 | CaHO4P | 136.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-93-9
Summenformel CaHO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.06
MDL-Nummer MFCD00010909
InChI-Schlüssel FUFJGUQYACFECW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydrogen phosphate, calcium hydrogenphosphate, calcium phosphate dibasic, calcium phosphate, dibasic, biofos, fujicalin s, dicafos an, dibasic calcium phosphate, monocalcium acid phosphate, phosphoric acid, calcium salt 1:1
PubChem CID 24441
ChEBI CHEBI:32596
IUPAC-Name Calcium;hydrogenphosphat
SMILES [Ca++].OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate, dibasic
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 103% (Complexometry)
Strukturformel CaHPO4
Merck Index 15,1694
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 136.06
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch