Learn More
Calciumphosphat, zur Analyse, 35 bis 40 % (Ca), Mischung aus Calciumphosphaten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12614967 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12614967 5 kg 5 Kilogramm
12604967 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12614967 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 213480050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-87-4
Summenformel Ca3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 310.18
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate
Schmelzpunkt 1670.0°C
Namenshinweis c.p.
Menge 5 kg
Verpackung Kunststoff-Fass
Prozentgehaltsbereich 35-40%
Strukturformel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Formelmasse 310.18
Reinheit (%) 35 to 40% (Ca)
Güte Analytisch