Learn More
Calciumphosphat, 96 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4380024 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 12065390
Marke: Thermo Scientific Acros 446390010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 7758-87-4 | Ca3O8P2 | 310.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-87-4
Summenformel Ca3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 310.18
InChI-Schlüssel QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium phosphate, synthos, tricalcium phosphate, tricalcium diphosphate, calcigenol simple, calcium orthophosphate, beta-tcp, tribasic calcium phosphate, bonarka, calcium phosphate, tribasic
PubChem CID 24456
ChEBI CHEBI:9679
IUPAC-Name Tricalcium;diphosphat
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium phosphate
Schmelzpunkt 1670.0°C
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 95% min. (Complexometry)
Strukturformel Ca3(PO4)2
Merck Index 15,1696
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.1g/L (25°C)
Formelmasse 310.18
Reinheit (%) 96%
Güte Rein