Learn More
Melford Calciumphosphat
Artikelnummer. 30018135
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018135 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30018135 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C20050500.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 7789-77-7
  • Summenformel: CaHPO 4 2H 2 O
  • Molekulargewicht: 172,1 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Phosphate
CAS 7789-77-7
Menge 500 g
Summenformel CaHPO4-2H2O