Learn More
Oxyde de calcium, 99,95 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11410041
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11410041
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044776.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 618 41 11.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1305-78-8 | CaO | 56.08 g/mol
Calcium oxide has wide-ranging utility in industry. It is used in making porcelain, cements, mortars and glass. It is also employed in flue-gas desulfurization in power plants, purifying sugar, drying the solvents/reagents, preparing bleaching powder, calcium carbide and calcium cyanamide. It also finds use in water softeners, chemical recovery at Kraft pulp mills, biodiesel production and in the petroleum industry for the detection of traces of water. In agriculture, it is used to restore the pH of acidic soils (liming). It is useful as a basic catalyst and an acid scavenger in several organic transformations, for example, in Arndt-Eistert synthesis of alpha-diazoketones, synthesis of heterocycles and oximes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-78-8
Formule moléculaire CaO
Poids moléculaire (g/mol) 56.08
Numéro MDL MFCD00010911
Clé InChI BRPQOXSCLDDYGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium oxide, burnt lime, calcia, calxyl, gebrannter kalk, unslaked lime, calcium monoxide, airlock, calx
CID PubChem 14778
ChEBI CHEBI:31344
SMILES [O--].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850°C
Nom chimique ou matériau Calcium oxide
Point de fusion 2572°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metal basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in methanol,diethyl ether and n-octanol.
Nom IUPAC calcium oxidandiide
Poids de la formule 56.08
Indice de réfraction 1.83
Sensibilité Air and moisture sensitive
Aspect White powder
Densité 3.25-3.37 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis