Learn More
Calciumoxalat-Monohydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318357
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11318357
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 032430.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5794-28-5
Summenformel C2H2CaO5
Molekulargewicht (g/mol) 146.11
MDL-Nummer MFCD00150039
InChI-Schlüssel LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
IUPAC-Name Calcium;diacetat;hydrat
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium oxalate
Schmelzpunkt 200°C
Namenshinweis monohydrate
Physikalische Form Pulver/Klumpen
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 146.11 (128.10anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.12
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium oxalate monohydrate