Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium Nitrate Tetrahydrate |
| CAS | 13477-34-4 |
| Summenformel | Ca(NO3)2 4H2O |
| Menge | 100 g |
| Synonym | Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC-Name | Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.15 |
| Formelmasse | 235.9805 |