Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30338485
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338485 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30338485 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC14568550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Summenformel Ca(NO3)2 4H2O
Menge 50 g
Synonym Calcium Dinitrate Tetrahydrate, Calcium Nitrate (Ca(NO3)2) Tetrahydrate, Calcium Nitrate Tetrahydrate, Nitric Acid Calcium Salt (2:1) Tetrahydrate
InChI-Formel InChI=1S/Ca.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
SMILES O.O.O.O.[Ca+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
Formelmasse 235.9805