Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, Puriss.,≥98%, Honeywell
Artikelnummer. 15671090 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 kg
Verpackung:
Papier-/Poly-Beutel
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15671090 25 kg Papier-/Poly-Beutel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15671090 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1204025KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Specifications
Chemischer Name oder Material Calciumnitrat-Tetrahydrat
Namenshinweis puriss., ≥98 %
CAS 13477-34-4
CAS Max. % 100.0000%
Menge 25 kg
Summenformel CaH8N2O10
Strukturformel Ca(NO3)2 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149604
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Calciumnitrat-Tetrahydrat, Calciumnitrathydrat, Puratronic, Calciumtetrahydrat-Dinitronat, Calciumnitrat-Wasser 1/4, Calciumtetrahydrat-Dinitrat, Calcium2+-Tetrahydrat-Dinitronat, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI-Schlüssel MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.[Ca+2 ]
IUPAC-Name Calcium; Dinitrat; Tetrahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Formelmasse 236.15 mol
Reinheit (%) >98%
Güte puriss.
Verpackung Papier-/Poly-Beutel