Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072905
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
13477-34-4
CaH10N2O10
238.16
149604
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
O.O.O.O.[Ca++].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O
Calciumnitrat-Tetrahydrat, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 132°C
Schmelzpunkt 45°C
Farbe Weiß
pH 5 to 7
Physikalische Form Fest, kristallförmig
Menge 500 g
Formelmasse 236.15g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß