Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 132.0°C |
| Chemischer Name oder Material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | 45.0°C |
| Farbe | Weiß |
| pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
| Physikalische Form | Kristalle |
| Menge | 2.5 kg |
| Prozentgehaltsbereich | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Strukturformel | Ca(NO3)2·4H2O |
| Merck Index | 15, 1684 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.