Learn More
Calciumnitrat-Tetrahydrat, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 132°C (decomposition) |
| Chemischer Name oder Material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | 42°C |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Kristallin oder Pulver |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | 99.98% |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol and acetone. |
| Formelmasse | 236.15 (164.09 Anhydrous) |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate