Learn More
Calciummetaborat, 99.992 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342088
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11342088 100 g 100 Gramm
11322088 5 g 5 Gramm
11332088 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342088 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 012988.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13701-64-9
Summenformel B2CaO4
Molekulargewicht (g/mol) 125.694
MDL-Nummer MFCD00049397
InChI-Schlüssel ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
PubChem CID 10290800
IUPAC-Name Lithium;oxido(oxo)boran
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium metaborate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel Ca(BO2)2
Formelmasse 125.7
Reinheit (%) 99.992%