Learn More
Calcium Lactat Pentahydrat, Reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 240°C |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 5 kg |
| Formelmasse | 308.29g/mol |
| Verpackung | Kunststoffkeg |