Learn More
Calcium Lactat Pentahydrat, Reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10385310 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10385310
Marke: Fisher Chemical C/1820/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5743-47-5
Summenformel C6H20CaO11
Molekulargewicht (g/mol) 308.29
MDL-Nummer 150987
InChI-Schlüssel HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
IUPAC-Name Calciumbis(2-hydroxypropanoat)-Pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 240°C
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 308.29g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter