Learn More
Calciumiodid, ultratrocken, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7059244
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11359788
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044254.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
Used in chemical research and as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampulliert unter Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-68-8
Summenformel CaI2
Molekulargewicht (g/mol) 293.887
MDL-Nummer MFCD00010910
InChI-Schlüssel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC-Name Calcium;diiodid
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1100°C
Chemischer Name oder Material Calcium iodide
Schmelzpunkt 784°C
Namenshinweis Ultra dry
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Perlen
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1677
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethyl alcohol,methyl alcohol and acetone. Insoluble in ethyl ether.
Formelmasse 293.89
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Ampulle
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 3.956 g/mL