Learn More
Calcium iodide, ultra dry, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific™
186.13 CHF
Chemische Identifikatoren
| CAS | 10102-68-8 |
|---|---|
| Summenformel | CaI2 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 293.887 |
| MDL-Nummer | MFCD00010910 |
| InChI-Schlüssel | UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L |
| Synonym | calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g |
| PubChem CID | 5462722 |
| ChEBI | CHEBI:81718 |
| IUPAC-Name | calcium;diiodide |
| SMILES | [Ca+2].[I-].[I-] |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
15447395
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047121.14 |
25g |
186.13 CHF
25 Gramm |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Ampouled under argon
Chemische Identifikatoren
| 10102-68-8 | |
| 293.887 | |
| UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
| 5462722 | |
| calcium;diiodide |
| CaI2 | |
| MFCD00010910 | |
| calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
| CHEBI:81718 | |
| [Ca+2].[I-].[I-] |
Spécification
| Calcium iodide | |
| 10102-68-8 | |
| CaI2 | |
| 14,1677 | |
| Soluble in water (64.6g/100 mL (0°C)). Soluble in acetone and alcohols. | |
| [Ca+2].[I-].[I-] | |
| 293.887 | |
| CHEBI:81718 | |
| 99.995% | |
| Ampule | |
| 3.956 g/mL |
| Ultra dry | |
| (metals basis) | |
| MFCD00010910 | |
| calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g | |
| UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L | |
| calcium;diiodide | |
| 5462722 | |
| 293.89 | |
| Odorless | |
| Hygroscopic; Light sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 233-276-8
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Ampouled under argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.