Learn More
Calciumiodid, ultratrocken, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325907
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11325907
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043674.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Calcium iodide is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-68-8
Summenformel CaI2
Molekulargewicht (g/mol) 293.887
MDL-Nummer MFCD00010910
InChI-Schlüssel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC-Name Calcium;diiodid
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1100°C
Chemischer Name oder Material Calcium iodide
Schmelzpunkt 784°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% (Metal basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in ether.
Formelmasse 293.89
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Aussehen Off-white to pale yellow powder or beads
Dichte 3.956
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.