Learn More
Calciumiodid Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319287 100 g 100 Gramm
11309287 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040136.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Calcium iodide finds use in the preparation of complex used in polymerization and hydroamination as well as serving as a matrix for luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71626-98-7
Summenformel CaI2
Molekulargewicht (g/mol) 293.89
MDL-Nummer MFCD00149622
InChI-Schlüssel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name calcium diiodide
SMILES [Ca++].[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium iodide hydrate
Schmelzpunkt 42°C (decomposition)
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Klümpchen
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.55 g/mL
Merck Index 14,1677
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water and alcohol
Formelmasse 293.89 (Anhydrous)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium iodide, hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide, hydrate