Learn More
Calciumiodid, Pulver, 99,5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049764
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11348037
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022395.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Lichtempfindlich und hygroskopisch
Calcium iodide, anhydrous is used as a drug in upper respiratory combinations, expectorants. And it is also used as Laboratory chemicals, Manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10102-68-8
Summenformel CaI2
Molekulargewicht (g/mol) 293.887
MDL-Nummer MFCD00010910
InChI-Schlüssel UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
PubChem CID 5462722
ChEBI CHEBI:81718
IUPAC-Name Calcium;diiodid
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spezifikation
Siedepunkt 1100°C
Chemischer Name oder Material Calcium iodide
Schmelzpunkt 784°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,1677
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether
Formelmasse 293.89
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Dichte 3.956 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium iodide, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Calcium iodide