Learn More
Calciumhydroxid, TRC
Artikelnummer. 30344318
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30344318 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30344318 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC1455805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydroxide
CAS 1305-62-0
Summenformel Ca H2 O2
Menge 5 g
Synonym Calcium hydroxide, Calcium hydroxide (8CI), A-Rock, BTTE, Biocalc, CH 2N, CLS-B, Cal-Z, Calbit, Calbreed, Calcicure, Calcium Hydroxide Plus Points, Calcium dihydroxide, Caldic 1000, Caldic 2000, Calen, Calvit, Carboxide, Ecolomaster, HA 20, HA 20 (hydroxide), HP-XL, High Purity Calcium Hydroxide CH, Hydralime, Hydrated Lime, JIS-R 9001, Kalic, Kalkhydrate, Karutekku LT, Kentoku K 100, Limbux, Lime S, Lime Type S, Lime Hydrate, Lime Milk, Lime water, LoFloSorb, Microstar T, Milk of Lime, NICC 3000, NICC 5000, Nekablanc 0, Nekapur 2, Omix C, Precal 54, Rhein CF 1, Rhenofit CF, SA 074, SA 149, Slaked Lime, Soprocal, Sorbacal SP, Sorbacal SPS, Super Microstar, Superia, TP 2B, Tamakalk-Spongiacal, TempCanal, Ultradent-UltraCal XS, Vitacal H, Yukijirushi Shosekkai, Yukijirushisakanyo
InChI-Formel InChI=1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
SMILES O[Ca]O
IUPAC-Name DiHydroxycalcium
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
Formelmasse 73.9681