Learn More
Calciumhydroxid, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7072004
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
1305-62-0
CaH2O2
74.09
MFCD00010901
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Calciumhydroxid, Löschkalk, Hydrierter Kalk, Calciumdihydroxid, Calcium-II-hydroxid, Calciumoxid, hydratisiert, Ätzkalk, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
6093208
CHEBI:31341
Calcium; Dihydroxid
[OH-].[OH-].[Ca++]
1305-62-0
CaH2O2
74.09
MFCD00010901
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Calciumhydroxid, Löschkalk, Hydrierter Kalk, Calciumdihydroxid, Calcium-II-hydroxid, Calciumoxid, hydratisiert, Ätzkalk, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
6093208
CHEBI:31341
Calcium; Dihydroxid
[OH-].[OH-].[Ca++]
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥96 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Calciumhydroxid
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 100 g
Strukturformel Ca(OH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 74.09 mol
Reinheit (%) ≥ 96 %
Güte Puriss. p.a.
Dichte 2.24 g/ml bei 25 °C