Learn More
Honeywell Fluka™ Calciumhydroxid, Reag. Ph. Eur., puriss. p.a., Honeywell Fluka™
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥96 %
Marke:  Honeywell Fluka™ 31219-500G
Additional Details : CAS : 1305-62-0 Gewicht : 0.50000kg
Menge 500 g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15643300
  • 54.40 CHF / 500 Gramm
Auf Lager 12
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1305-62-0
74.092
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
6093208
Calcium; Dihydroxid
CaH2O2
MFCD00010901
Calciumhydroxid, Löschkalk, Hydrierter Kalk, Calciumdihydroxid, Calcium-II-hydroxid, Calciumoxid, hydratisiert, Calciumhydroxid, Löschkalk, Ätzkalk, calciumdihydroxid
CHEBI:31341
[OH-].[OH-].[Ca+2]
Spezifikation
Calciumhydroxid
1305-62-0
Ca(OH)2
NONH für alle Transportarten
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Calcium; Dihydroxid
6093208
74.09 mol
puriss. p.a.
500 g
Reag. Ph. Eur.
CaH2O2
MFCD00010901
Calciumhydroxid, Löschkalk, Hydrierter Kalk, Calciumdihydroxid, Calcium-II-hydroxid, Calciumoxid, hydratisiert, Calciumhydroxid, Löschkalk, Ätzkalk, calciumdihydroxid
[OH-].[OH-].[Ca+2]
74.092
CHEBI:31341
≥ 96 %
2.24 g/ml bei 25 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation