Learn More
Kalziumhydroxid, Purum p.a., ≥96,0 % (T), Honeywell™
Artikelnummer. 16625763
Ansicht ändern
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
16625763 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16625763 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 2118125KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydroxide
Schmelzpunkt 580°C
CAS 1305-62-0
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤ 100%
pH 12 to 13
Menge 25 kg
Summenformel CaH2O2
Strukturformel Ca(OH)2
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC-Name Calciumdihydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
Güte Reagenz
Dichte 2.24 g/cm3 (20°C)