Learn More
Calciumhydroxid, Pulver, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15547904 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 kg
Verpackung:
Poly-Eimer
Packungsgröße:
2 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15547904 2 kg Poly-Eimer 2 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15547904 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 137205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumhydroxid
CAS 1305-62-0
Physikalische Form Pulver
Menge 2 kg
Summenformel CaH2O2
MDL-Nummer MFCD00010901
Synonym Calciumhydroxid, Löschkalk, Hydrierter Kalk, Calciumdihydroxid, Calcium-II-hydroxid, Calciumoxid, hydratisiert, Ätzkalk, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
IUPAC-Name Calcium; Dihydroxid
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Formelmasse 74.09
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Eimer
Relative Dichte 1 l = 2.24 kg