Learn More
Calciumhydroxid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072901 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Pulver im Kunststoffgefäß
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 10293320
Marke: Fisher Chemical C/1640/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name Calciumdihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850°C
Schmelzpunkt 580°C
Farbe Weiß
pH 12.4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 74.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß