Learn More
Calciumhydroxid, 98 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697352 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10697352 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10637192 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10647192 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10398540 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10761604 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10697352 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 219180025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00 CHF
    98.65 CHF / 2.5 Kilogramm
    Sparen 10.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Siedepunkt 2850.0°C
Chemischer Name oder Material Calcium hydroxide
Schmelzpunkt 580.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Amorphes Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel Ca(OH)2
Merck Index 15, 1675
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol
IUPAC-Name Calcium; Dihydroxid
Formelmasse 74.09
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Identifizierung Passes Tests
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.24g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.