Learn More
Calciumhydroxid, ≥95.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15612430 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15612430 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15632430 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15622430 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15612430 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 239232100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, ≥95.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Summenformel CaH2O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.09
MDL-Nummer MFCD00010901
InChI-Schlüssel AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumhydroxid, Löschkalk, Hydrierter Kalk, Calciumdihydroxid, Calcium-II-hydroxid, Calciumoxid, hydratisiert, Ätzkalk, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
IUPAC-Name Calcium; Dihydroxid
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumhydroxid
Schmelzpunkt 450 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel Ca(OH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 74.09 mol
Reinheit (%) ≥ 95.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Dichte 2.24 g/ml bei 25 °C