Learn More
Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat,98%, Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15673130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15673130 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15673130 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 307653500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
> 98 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat
CAS 7789-77-7
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
Summenformel CaH5O6P
Strukturformel CaHPO4 · H2O
MDL-Nummer MFCD00149621
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, Calcium-Monohydrogenphosphat-Dihydrat, Calciumphosphat, dibasisch, Dihydrat, Dibasisches Calciumphosphat-Dihydrat, Phosphorsäure, Calciumsalz 1:1 , Dihydrat, Brushit, dibasic calcium phosphate dihydrate, phosphoric acid, calcium salt 1:1 , dihydrate, brushite, aksepillen
InChI-Schlüssel XAAHAAMILDNBPS-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Ca+2]
IUPAC-Name Calcium; Hydrogenphosphat; Dihydrat
Molekulargewicht (g/mol) 172.086
PubChem CID 104805
ChEBI CHEBI:4496
Formelmasse 172.09 mol
Reinheit (%) 98%
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 2.31 g/ml bei 25 °C