Learn More
Calciumhydrid, technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11408952 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408952 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11408952 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/1620/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 675°C
CAS 7789-78-8
Farbe Grau
Physikalische Form Fest
Menge 100 g
Summenformel CaH2
MDL-Nummer 10897
InChI-Schlüssel FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CaH2]
IUPAC-Name Calcium
Molekulargewicht (g/mol) 42.09
Formelmasse 42.09g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß