Learn More
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 10 bis 100 mm Stück, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10236880 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10236880 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10012490 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
13498438 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10236880 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199961000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00 CHF
    94.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 10.35 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7789-78-8 | CaH2 | 42.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-78-8
Summenformel CaH2
Molekulargewicht (g/mol) 42.09
MDL-Nummer MFCD00010897
InChI-Schlüssel FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name calcium dihydride
SMILES [CaH2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium hydride
Schmelzpunkt 675.0°C
Namenshinweis ca. 93%
Farbe Grau
Physikalische Form Unregelmäßige Klümpchen oder Stückchen
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 92% min. (Total Ca)
Strukturformel CaH2
Fieser 01,105
Merck Index 15,1674
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Formelmasse 42.09
Reinheit (%) ∼93%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.9
Dichte 1.9000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoff, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
Sicherheitshinweis
  • P223-Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P335+P334-Lose Partikel von der Haut abbürsten In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.