Learn More
Calciumhydrid, ca. 93 %, reinst, 10 bis 100 mm Stück, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsreagenz, Reduktionsreagenz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Calcium hydride |
Schmelzpunkt | 675.0°C |
Namenshinweis | ca. 93% |
Farbe | Grau |
Physikalische Form | Unregelmäßige Klümpchen oder Stückchen |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 92% min. (Total Ca) |
Strukturformel | CaH2 |
Fieser | 01,105 |
Merck Index | 15,1674 |