Learn More
Calciumfluorid, TRC
Artikelnummer. 30346268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346268 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC14504310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium Fluoride
CAS 7789-75-5
Summenformel CaF2
Menge 10 g
Synonym Calcium fluoride (CaF2), Calcium fluoride (8CI), Calcarea fluorica, Calcium difluoride, Calcium difluoride (CaF2), Fluorite Powder Calcium Fluoride, HO 100, HO 100W, Irtran 3
InChI-Formel InChI=1S/Ca.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
SMILES F[Ca]F
IUPAC-Name Difluorcalcium
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
Formelmasse 77.9594