Learn More
Calciumfluorid-Sputtertarget, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser x 2.5 mm (0.098 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis)
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Calcium fluoride sputtering target |
| Namenshinweis | 12.7mm (0.5 in.) dia. x 2.5mm (0.098 in.) thick |
| CAS | 7789-75-5 |
| Menge | 1 Ea. |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Summenformel | CaF2 |
| MDL-Nummer | MFCD00010907 |
| Synonym | calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade |
| InChI-Schlüssel | WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [F-].[F-].[Ca++] |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.