Learn More
Calciumfluorid, Puriss., gemäß analytischer DAB-Spez., 99.0-102.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071691 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
40 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
40 Kilogramm
Artikelnummer. 15620540
Marke: Honeywell-Fluka 01123100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., entspricht der analytischen von DAB, 99.0 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-75-5
Summenformel CaF2
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
MDL-Nummer MFCD00010907
InChI-Schlüssel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumfluorid, Calciumdifluorid, Calcium2+-Difluorid, Calciumfluorid, 100 g, Calciumfluorid, optische Qualität, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumfluorid
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAB
Menge 100 g
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 78.07 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte puriss.
Dichte 3.18 g/ml bei 25 °C