Learn More
Calciumfluorid, Puriss., gemäß analytischer DAB-Spez., 99.0-102.0 %, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15640540 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
40 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
40 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15640540 40 kg 40 Kilogramm
15620540 100 g 100 Gramm
15630540 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15640540 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0112340KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., entspricht der analytischen von DAB, 99.0 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-75-5
Summenformel CaF2
Molekulargewicht (g/mol) 78.08
MDL-Nummer MFCD00010907
InChI-Schlüssel WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym Calciumfluorid, Calciumdifluorid, Calcium2+-Difluorid, Calciumfluorid, 100 g, Calciumfluorid, optische Qualität, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
IUPAC-Name Calcium; Difluorid
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calciumfluorid
Namenshinweis Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von DAB, 99.0 - 102.0%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 40 kg
Prozentgehaltsbereich 99.0 bis 102.0 %
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 78.07
Reinheit (%) 99.0 bis 102.0 %
Güte puriss.
Verlust bei Trocknung Max. 0.5 %
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 3.18 g/ml bei 25 °C